Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable G-protein coupled receptor 75 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_006785.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 10936 |
| Name | Probable G-protein coupled receptor 75 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | GPR75 |
| Proteinlänge | Cytoplasmic Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |