Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable imidazolonepropionase Protein
Artikelnummer. 16051861
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16051861
Marke: enQuireBio™ QP7963ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable imidazolonepropionase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_689648.2
Gen-ID (Entrez) 144193
Name Probable imidazolonepropionase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol AMDHD1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MASGHSLLLE NAQQVVLVCA RGERFLARDA LRSLAVLEGA SLVVGKDGFI KAIGPADVIQ RQFSGETFEE IIDCSGKCIL PGLVDAHTHP VWAGERVHEF AMKLAGATYM EIHQAGGGIH FTVERTRQAT EEELFRSLQQ RLQCMMRAGT TLVECKSGYG LDLETELKML RVIERARREL DIGISATYCG AHSVPKGKTA TEAADDIINN HLPKLKELGR NGEIHVDNID VFCEKGVFDL DSTRRILQRG KDIGLQINFH GDELHPMKAA ELGAELGAQA ISHLEEVSDE GIVAMATARC SAILLPTTAY MLRLKQPRAR KMLDEGVIVA LGSDFNPNAY CFSMPMVMHL ACVNMRMSMP EALAAATINA AYALGKSHTH GSLEVGKQGD LIIINSSRWE HLIYQFGGHH ELIEYVIAKG KLIYKT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.