Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable imidazolonepropionase Protein
Artikelnummer. p-7154643
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16061861
Marke: enQuireBio™ QP7963ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable imidazolonepropionase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_689648.2
Gen-ID (Entrez) 144193
Name Probable imidazolonepropionase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol AMDHD1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MASGHSLLLE NAQQVVLVCA RGERFLARDA LRSLAVLEGA SLVVGKDGFI KAIGPADVIQ RQFSGETFEE IIDCSGKCIL PGLVDAHTHP VWAGERVHEF AMKLAGATYM EIHQAGGGIH FTVERTRQAT EEELFRSLQQ RLQCMMRAGT TLVECKSGYG LDLETELKML RVIERARREL DIGISATYCG AHSVPKGKTA TEAADDIINN HLPKLKELGR NGEIHVDNID VFCEKGVFDL DSTRRILQRG KDIGLQINFH GDELHPMKAA ELGAELGAQA ISHLEEVSDE GIVAMATARC SAILLPTTAY MLRLKQPRAR KMLDEGVIVA LGSDFNPNAY CFSMPMVMHL ACVNMRMSMP EALAAATINA AYALGKSHTH GSLEVGKQGD LIIINSSRWE HLIYQFGGHH ELIEYVIAKG KLIYKT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.