missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Probable imidazolonepropionase Protein

Artikelnummer. 16071861
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16071861 1 mg 1 Milligramm
16061861 10 μg 10 Mikrogramm
16001871 50 μg 50 Mikrogramm
16051861 100 μg 100 Mikrogramm
16081861 200 μg 200 Mikrogramm
16091861 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16071861

Marke: enQuireBio™ QP7963ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable imidazolonepropionase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_689648.2
Gen-ID (Entrez) 144193
Name Probable imidazolonepropionase Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol AMDHD1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MASGHSLLLE NAQQVVLVCA RGERFLARDA LRSLAVLEGA SLVVGKDGFI KAIGPADVIQ RQFSGETFEE IIDCSGKCIL PGLVDAHTHP VWAGERVHEF AMKLAGATYM EIHQAGGGIH FTVERTRQAT EEELFRSLQQ RLQCMMRAGT TLVECKSGYG LDLETELKML RVIERARREL DIGISATYCG AHSVPKGKTA TEAADDIINN HLPKLKELGR NGEIHVDNID VFCEKGVFDL DSTRRILQRG KDIGLQINFH GDELHPMKAA ELGAELGAQA ISHLEEVSDE GIVAMATARC SAILLPTTAY MLRLKQPRAR KMLDEGVIVA LGSDFNPNAY CFSMPMVMHL ACVNMRMSMP EALAAATINA AYALGKSHTH GSLEVGKQGD LIIINSSRWE HLIYQFGGHH ELIEYVIAKG KLIYKT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.