Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 Protein
Artikelnummer. 16083540
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16083540
Marke: enQuireBio™ QP6472ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Procollagen C-endopeptidase enhancer 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_037495.1
Gen-ID (Entrez) 26577
Name Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PCOLCE2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz QSPERPVFTC GGILTGESGF IGSEGFPGVY PPNSKCTWKI TVPEGKVVVL NFRFIDLESD NLCRYDFVDV YNGHANGQRI GRFCGTFRPG ALVSSGNKMM VQMISDANTA GNGFMAMFSA AEPNERGDQY CGGLLDRPSG SFKTPNWPDR DYPAGVTCVW HIVAPKNQLI ELKFEKFDVE RDNYCRYDYV AVFNGGEVND ARRIGKYCGD SPPAPIVSER NELLIQFLSD LSLTADGFIG HYIFRPKKLP TTTEQPVTTT FPVTTGLKPT VALCQQKCRR TGTLEGNYCS SDFVLAGTVI TTITRDGSLH ATVSIINIYK EGNLAIQQAG KNMSARLTVV CKQCPLLRRG LNYIIMGQVG EDGRGKIMPN SFIMMFKTKN QKLLDALKNK QC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.