Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 1
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_004699.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 9141 |
| Name | Programmed cell death protein 1 |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | PDCD5 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |