Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prolactin / PRL Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000939.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 5617 |
| Name | Prolactin / PRL Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Gensymbol | PRL |
| Biologische Aktivität | Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the NB2-11 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1.0 x 10^6 units/mg. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto