Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein BEX3 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_055195.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 27018 |
| Name | Protein BEX3 Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | NGFRAP1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |