Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein BEX3 Protein
Artikelnummer. 16073170
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16073170 100 μg 100 Mikrogramm
16083170 10 μg 10 Mikrogramm
16023180 50 μg 50 Mikrogramm
16003180 200 μg 200 Mikrogramm
16013180 500 μg 500 Mikrogramm
16093170 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16073170
Marke: enQuireBio™ QP6419ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein BEX3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055195.1
Gen-ID (Entrez) 27018
Name Protein BEX3 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol NGFRAP1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MANIHQENEE MEQPMQNGEE DRPLGGGEGH QPAGNRRGQA RRLAPNFRWA IPNRQINDGM GGDGDDMEIF MEEMREIRRK LRELQLRNCL RILMGELSNH HDHHDEFCLM P
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.