Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein delta homolog 2 Protein
Artikelnummer. 16050601
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16050601
Marke: enQuireBio™ QP7755ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein delta homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001273584.1
Gen-ID (Entrez) 65989
Name Protein delta homolog 2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol DLK2
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz DDCSSHCDLA HGCCAPDGSC RCDPGWEGLH CERCVRMPGC QHGTCHQPWQ CICHSGWAGK FCDKDEHICT TQSPCQNGGQ CMYDGGGEYH CVCLPGFHGR DCERKAGPCE QAGSPCRNGG QCQDDQGFAL NFTCRCLVGF VGARCEVNVD DCLMRPCANG ATCLDGINRF SCLCPEGFAG RFCTINLDDC ASRPCQRGAR CRDRVHDFDC LCPSGYGGKT CELVLPVPDP PTTVDTPLGP TSAVVVPATG PAPHSAGAGL LRISVKEVVR RQEAGLGEPS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.