Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein E6 Protein
Artikelnummer. 16048730
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16048730 100 μg 100 Mikrogramm
16058730 10 μg 10 Mikrogramm
16098730 50 μg 50 Mikrogramm
16078730 200 μg 200 Mikrogramm
16088730 500 μg 500 Mikrogramm
16068730 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16048730
Marke: enQuireBio™ QP7409ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein E6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_041325.1
Gen-ID (Entrez) 1489078
Name Protein E6 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol E6
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MHQKRTAMFQ DPQERPRKLP QLCTELQTTI HDIILECVYC KQQLLRREVY DFAFRDLCIV YRDGNPYAVC DKCLKFYSKI SEYRHYCYSL YGTTLEQQYN KPLCDLLIRC INCQKPLCPE EKQRHLDKKQ RFHNIRGRWT GRCMSCCRSS RTRRETQL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.