Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein RMD5 homolog A Protein
Artikelnummer. 16052881
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16052881 100 μg 100 Mikrogramm
16062881 10 μg 10 Mikrogramm
16002891 50 μg 50 Mikrogramm
16082881 200 μg 200 Mikrogramm
16092881 500 μg 500 Mikrogramm
16072881 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16052881
Marke: enQuireBio™ QP8143ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein RMD5 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_073617.1
Gen-ID (Entrez) 64795
Name Protein RMD5 homolog A Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RMND5A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MDQCVTVERE LEKVLHKFSG YGQLCERGLE ELIDYTGGLK HEILQSHGQD AELSGTLSLV LTQCCKRIKD TVQKLASDHK DIHSSVSRVG KAIDKNFDSD ISSVGIDGCW QADSQRLLNE VMVEHFFRQG MLDVAEELCQ ESGLSVDPSQ KEPFVELNRI LEALKVRVLR PALEWAVSNR EMLIAQNSSL EFKLHRLYFI SLLMGGTTNQ REALQYAKNF QPFALNHQKD IQVLMGSLVY LRQGIENSPY VHLLDANQWA DICDIFTRDA CALLGLSVES PLSVSFSAGC VALPALINIK AVIEQRQCTG VWNQKDELPI EVDLGKKCWY HSIFACPILR QQTTDNNPPM KLVCGHIISR DALNKMFNGS KLKCPYCPME QSPGD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.