Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein RMD5 homolog A Protein
Artikelnummer. p-7154815
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16062881
Marke: enQuireBio™ QP8143ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein RMD5 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_073617.1
Gen-ID (Entrez) 64795
Name Protein RMD5 homolog A Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RMND5A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MDQCVTVERE LEKVLHKFSG YGQLCERGLE ELIDYTGGLK HEILQSHGQD AELSGTLSLV LTQCCKRIKD TVQKLASDHK DIHSSVSRVG KAIDKNFDSD ISSVGIDGCW QADSQRLLNE VMVEHFFRQG MLDVAEELCQ ESGLSVDPSQ KEPFVELNRI LEALKVRVLR PALEWAVSNR EMLIAQNSSL EFKLHRLYFI SLLMGGTTNQ REALQYAKNF QPFALNHQKD IQVLMGSLVY LRQGIENSPY VHLLDANQWA DICDIFTRDA CALLGLSVES PLSVSFSAGC VALPALINIK AVIEQRQCTG VWNQKDELPI EVDLGKKCWY HSIFACPILR QQTTDNNPPM KLVCGHIISR DALNKMFNGS KLKCPYCPME QSPGD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.