Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein transport protein Sec16A Protein
Artikelnummer. 16064880
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16064880
Marke: enQuireBio™ QP6660ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein transport protein Sec16A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Zugriffsnummer NP_001263347.1
Gen-ID (Entrez) 9919
Name Protein transport protein Sec16A Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SEC16A
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz AYLPDDKNKS IVWDEKKNQW VNLNEPEEEK KAPPPPPTSM PKTVQAAPPA LPGPPGAPVN MYSRRAAGTR ARYVDVLNPS GTQRSEPALA PADFVAPLAP LPIPSNLFVP TPDAEEPQLP DGTGREGPAA ARGLANPEPA PEPKVLSSAA SLPGSELPSS RPEGSQGGEL SRCSSMSSLS REVSQHFNQA PGDLPAAGGP PSGAMPFYNP AQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis