Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein transport protein Sec16A Protein
Artikelnummer. p-7153465
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16074880
Marke: enQuireBio™ QP6660ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein transport protein Sec16A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001263347.1
Gen-ID (Entrez) 9919
Name Protein transport protein Sec16A Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SEC16A
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz AYLPDDKNKS IVWDEKKNQW VNLNEPEEEK KAPPPPPTSM PKTVQAAPPA LPGPPGAPVN MYSRRAAGTR ARYVDVLNPS GTQRSEPALA PADFVAPLAP LPIPSNLFVP TPDAEEPQLP DGTGREGPAA ARGLANPEPA PEPKVLSSAA SLPGSELPSS RPEGSQGGEL SRCSSMSSLS REVSQHFNQA PGDLPAAGGP PSGAMPFYNP AQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.