Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSAP / Prosaposin Protein
Artikelnummer. 16074030
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16074030 100 μg 100 Mikrogramm
16084030 10 μg 10 Mikrogramm
16024040 50 μg 50 Mikrogramm
16004040 200 μg 200 Mikrogramm
16014040 500 μg 500 Mikrogramm
16094030 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16074030
Marke: enQuireBio™ QP6540ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSAP / Prosaposin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001035930.1
Gen-ID (Entrez) 5660
Name PSAP / Prosaposin Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PSAP
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SDVYCEVCEF LVKEVTKLID NNKTEKEILD AFDKMCSKLP KSLSEECQEV VDTYGSSILS ILLEEVSPEL VCSMLHLCSG T
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.