Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase Protein
Artikelnummer. p-7155690
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16088091 10 μg 10 Mikrogramm
16028101 50 μg 50 Mikrogramm
16078091 100 μg 100 Mikrogramm
16008101 200 μg 200 Mikrogramm
16018101 500 μg 500 Mikrogramm
16098091 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16088091
Marke: enQuireBio™ QP9320ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000272.1
Gen-ID (Entrez) 5092
Name Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PCBD1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz AGKAHRLSAE ERDQLLPNLR AVGWNELEGR DAIFKQFHFK DFNRAFGFMT RVALQAEKLD HHPEWFNVYN KVHITLSTHE CAGLSERDIN LASFIEQVAV SMT
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.