Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9320-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16078091
  • 645.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000272.1
Pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase Protein
Research Use Only
PCBD1
Recombinant Protein
Yeast
AGKAHRLSAE ERDQLLPNLR AVGWNELEGR DAIFKQFHFK DFNRAFGFMT RVALQAEKLD HHPEWFNVYN KVHITLSTHE CAGLSERDIN LASFIEQVAV SMT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5092
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol