Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human PTH Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μg
1000 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1000 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P01270, P01270, P01270 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PAGE |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
| Gen-ID (Entrez) | 5741 |
| Molekulargewicht | M.W. (Theoretical): 8.8 kDa |
| Menge | 1000 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Endotoxin-Konzentration | Less than 1 EU/μg of PTH as determined by LAL method. |
| Gen-Alias | Parathormone, Parathyrin, parathyroid hormone, parathyroid hormone 1, PTH1 |
| Gensymbol | PTH |
| Mehr anzeigen |