Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human PTH Protein
Artikelnummer. 18440152 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
1000 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1000 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18440152 100 μg 100 Mikrogramm
18481712 500 μg 500 Mikrogramm
18411552 1000 μg 1000 Mikrogramm
3 options
Artikelnummer. 18440152
Marke: Novus Biologicals™ NBP235216100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P01270, P01270, P01270
Zur Verwendung mit (Anwendung) PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 5741
Molekulargewicht M.W. (Theoretical): 8.8 kDa
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 1 EU/μg of PTH as determined by LAL method.
Gen-Alias Parathormone, Parathyrin, parathyroid hormone, parathyroid hormone 1, PTH1
Gensymbol PTH
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Forschungskategorie Apoptosis, Cancer
Reinheits- oder Qualitätsgrad >98% pure by SDS-PAGE and HPLC
Protein PTH