Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pulmonary surfactant-associated protein 1
Product Code. 16065060
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Product Code. 16065060
Brand: enQuireBio™ QP6682ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pulmonary surfactant-associated protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_001165828.1
Gen-ID (Entrez) 6440
Name Pulmonary surfactant-associated protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SFTPC
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz FGIPCCPVHL KRLLIVVVVV VLIVVVIVGA LLMGL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.