Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Putative 40S ribosomal protein S10-like Protein
Produktkod. 16072921
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16072921
Brand: enQuireBio™ QP8151ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Putative 40S ribosomal protein S10-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Name Putative 40S ribosomal protein S10-like Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RPS10P5
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MLMPKKNRIA IHELLFKEGV MVAKKDVHMP KHPELADKNV PNLHVMKAMQ SLKSRGCVKE QFAWRHFYWY LTNEGSQYLR DYLHLPPEIV PATLHLPPEI VPATLHRSRP ETGRPRPKGL EGKRPARLTR READRDTYRR CSVPPGADKK AEAGAGSATE FQFRGRCGRG RGQPPQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.