Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB1B Protein
Artikelnummer. 15942919
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
2 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
Artikelnummer. 15942919
Marke: enQuireBio™ QP132312ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A cDNA sequence encoding the RAB1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name RAB1B Protein
Menge 2 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNPEYDYLFK LLLIGDSGVG KSCLLLRFAD DTYTESYIST IGVDFKIRTI ELDGKTIKLQ IWDTAGQERF RTITSSYYRG AHGIIVVYDV TDQESYANVK QWLQEIDRYA SENVNKLLVG NKSDLTTKKV VDNTTAKEFA DSLGIPFLET SAKNATNVEQ AFMTMAAEIK KRMGPGAASG GERPNLKIDS TPVKPAGGGC C
Puffer The RAB1B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol.
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.