Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab6 / Rab GTPases / RAB6A Protein
Artikelnummer. p-7153362
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16094260
Marke: enQuireBio™ QP6574ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab6 / Rab GTPases / RAB6A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001230647.1
Gen-ID (Entrez) 5870
Name Rab6 / Rab GTPases / RAB6A Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RAB6A
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz STGGDFGNPL RKFKLVFLGE QSVGKTSLIT RFMYDSFDNT YQATIGIDFL SKTMYLEDRT VRLQLWDTAG QERFRSLIPS YIRDSTVAVV VYDITNVNSF QQTTKWIDDV RTERGSDVII MLVGNKTDLA DKRQVSIEEG ERKAKELNVM FIETSAKAGY NVKQLFRRVA AALPGMESTQ DRSREDMIDI KLEKPQEQPV SEGGCSC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.