Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Artikelnummer. 15945909
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15945909
Marke: enQuireBio™ QP5325100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003692.1
Gen-ID (Entrez) 8600
Name RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol TNFSF11
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz EKAMVDGSWL DLAKRSKLEA QPFAHLTINA TDIPSGSHKV SLSSWYHDRG WAKISNMTFS NGKLIVNQDG FYYLYANICF RHHETSGDLA TEYLQLMVYV TKTSIKIPSS HTLMKGGSTK YWSGNSEFHF YSINVGGFFK LRSGEEISIE VSNPSLLDPD QDATYFGAFK VRDID
Puffer 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.