Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Artikelnummer. 15975909
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15975909 2 μg 2 Mikrogramm
15955909 10 μg 10 Mikrogramm
15945909 100 μg 100 Mikrogramm
15985909 500 μg 500 Mikrogramm
15965909 1 mg 1 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 15975909
Marke: enQuireBio™ QP53252ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003692.1
Gen-ID (Entrez) 8600
Name RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Menge 2 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol TNFSF11
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz EKAMVDGSWL DLAKRSKLEA QPFAHLTINA TDIPSGSHKV SLSSWYHDRG WAKISNMTFS NGKLIVNQDG FYYLYANICF RHHETSGDLA TEYLQLMVYV TKTSIKIPSS HTLMKGGSTK YWSGNSEFHF YSINVGGFFK LRSGEEISIE VSNPSLLDPD QDATYFGAFK VRDID
Puffer 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.