Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras association domain-containing protein 1
Artikelnummer. p-7154439
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16000661
Marke: enQuireBio™ QP7763ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras association domain-containing protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001257320.1
Gen-ID (Entrez) 166824
Name Ras association domain-containing protein 1
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RASSF6
Proteinlänge Full Length of Isoform 4
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MTMMAHQYPS WIFINEKTFI TREQLNSLLK TYNIFYENQK NLHILYGETE DGKLIVEGML DIFWGVKRPI QLKIQDEKPF SSFTSMKSSD VFSSKGMTRW GEFDDLYRIS ELDRTQIPMS EKRNSQEDYL SYHSNTLKPH AKDEPDSPVL YRTMSEAALV RKRMKPLMMD RKERQKNRAS INGHFYNHEI ENSPQDFALH IIFATGEQRR LKKTDIPLLQ RLLQGPSEKN ARIFLMDKDA EEISSDVAQY INFHFSLLES ILQRLNEEEK REIQRIVTKF NKEKAIILKC LQNKLVIKTE TTV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.