Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras association domain-containing protein 1
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_872604.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 83593 |
| Name | Ras association domain-containing protein 1 |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | RASSF5 |
| Proteinlänge | Full Length of Isoform 2 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |