Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-18 Protein
Artikelnummer. p-7154820
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16062911
Marke: enQuireBio™ QP8149ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001243339.1
Gen-ID (Entrez) 22931
Name Ras-related protein Rab-18 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RAB18
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MDEDVLTTLK ILIIGESGVG KSSLLLRFTD DTFDPELAAT IGVDFKVKTI SVDGNKAKLA IWDTAGQERF RTLTPSYYRG AQGVILVYDV TRRDTFVKLD NWLNELETYC TRNDIVNMLV GNKIDKENRE VDRNEGLKFA RKHSMLFIEA SAKTCDGVQC AFEELVEKII QTPGLWESEN QNKGVKLSHR EEGQGGGACG GYC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.