missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RBMY1A1 Protein

Artikelnummer. 16087130
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16087130

Marke: enQuireBio™ QP703550ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RBMY1A1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001307873.1
Gen-ID (Entrez) 378949
Name RBMY1A1 Protein
Menge 50 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RBMY1A1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MVEADHPGKL FIGGLNRETN EKMLKAVFGK HGPISEVLLI KDRTSKSRGF AFITFENPAD AKNAAKDMNG KSLHGKAIKV EQAKKPSFQS GGRRRPPASS RNRSPSGSLR SARGSRGGTR GWLPSHEGHL DDGGYTPDLK MSYSRGLIPV KRGPSSRSGG PPPKKSAPSA VARSNSWMGS QGPMSQRREN YGVPPRRATI SSWRNDRMST RHDGYATNDG NHPSCQETRD YAPPSRGYAY RDNGHSNRDE HSSRGYRNHR SSRETRDYAP PSRGHAYRDY GHSRRDESYS RGYRNRRSSR ETREYAPPSR GHGYRDYGHS RRHESYSRGY RNHPSSRETR DYAPPHRDYA YRDYGHSSWD EHSSRGYSYH DGYGEALGRD HSEHLSGSSY RDALQRYGTS HGAPPARGPR MSYGGSTCHA YSNTRDRYGR SWESYSSCGD FHYCDREHVC RKDQRNPPS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt