Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBMY1A1 Protein
Artikelnummer. p-7153843
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16047130 10 μg 10 Mikrogramm
16087130 50 μg 50 Mikrogramm
16037130 100 μg 100 Mikrogramm
16067130 200 μg 200 Mikrogramm
16077130 500 μg 500 Mikrogramm
16057130 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16047130
Marke: enQuireBio™ QP703510ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RBMY1A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001307873.1
Gen-ID (Entrez) 378949
Name RBMY1A1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RBMY1A1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MVEADHPGKL FIGGLNRETN EKMLKAVFGK HGPISEVLLI KDRTSKSRGF AFITFENPAD AKNAAKDMNG KSLHGKAIKV EQAKKPSFQS GGRRRPPASS RNRSPSGSLR SARGSRGGTR GWLPSHEGHL DDGGYTPDLK MSYSRGLIPV KRGPSSRSGG PPPKKSAPSA VARSNSWMGS QGPMSQRREN YGVPPRRATI SSWRNDRMST RHDGYATNDG NHPSCQETRD YAPPSRGYAY RDNGHSNRDE HSSRGYRNHR SSRETRDYAP PSRGHAYRDY GHSRRDESYS RGYRNRRSSR ETREYAPPSR GHGYRDYGHS RRHESYSRGY RNHPSSRETR DYAPPHRDYA YRDYGHSSWD EHSSRGYSYH DGYGEALGRD HSEHLSGSSY RDALQRYGTS HGAPPARGPR MSYGGSTCHA YSNTRDRYGR SWESYSSCGD FHYCDREHVC RKDQRNPPS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.