Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCHY1 Protein
Artikelnummer. p-7154522
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16061141 10 μg 10 Mikrogramm
16001151 50 μg 50 Mikrogramm
16051141 100 μg 100 Mikrogramm
16081141 200 μg 200 Mikrogramm
16091141 500 μg 500 Mikrogramm
16071141 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16061141 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP7847ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RCHY1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001009922.1
Gen-ID (Entrez) 25898
Name RCHY1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RCHY1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MAATAREDGA SGQERGQRGC EHYDRGCLLK APCCDKLYTC RLCHDNNEDH QLDRFKVKEV QCINCEKIQH AQQTCEECST LFGEYYCDIC HLFDKDKKQY HCENCGICRI GPKEDFFHCL KCNLCLAMNL QGRHKCIENV SRQNCPICLE DIHTSRVVAH VLPCGHLLHR TCYEEMLKEG YRCPLCMHSA LDMTRYWRQL DDEVAQTPMP SEYQNMTVDI LCNDCNGRST VQFHILGMKC KICESYNTAQ AGGRRISLDQ Q
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.