Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Recoverin Protein
Artikelnummer. p-7153382
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16094380 10 μg 10 Mikrogramm
16034390 50 μg 50 Mikrogramm
16084380 100 μg 100 Mikrogramm
16014390 200 μg 200 Mikrogramm
16024390 500 μg 500 Mikrogramm
16004390 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16094380
Marke: enQuireBio™ QP6591ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Recoverin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002894.1
Gen-ID (Entrez) 5957
Name Recoverin Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RCVRN
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz GNSKSGALSK EILEELQLNT KFSEEELCSW YQSFLKDCPT GRITQQQFQS IYAKFFPDTD PKAYAQHVFR SFDSNLDGTL DFKEYVIALH MTTAGKTNQK LEWAFSLYDV DGNGTISKNE VLEIVMAIFK MITPEDVKLL PDDENTPEKR AEKIWKYFGK NDDDKLTEKE FIEGTLANKE ILRLIQFEPQ KVKEKMKNA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.