missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Retinol dehydrogenase 12 Protein

Artikelnummer. p-7154595
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16081571 10 μg 10 Mikrogramm
16021581 50 μg 50 Mikrogramm
16071571 100 μg 100 Mikrogramm
16001581 200 μg 200 Mikrogramm
16011581 500 μg 500 Mikrogramm
16091571 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16081571

Marke: enQuireBio™ QP7917ec10ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retinol dehydrogenase 12, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_689656.2
Gen-ID (Entrez) 145226
Name Retinol dehydrogenase 12 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RDH12
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MLVTLGLLTS FFSFLYMVAP SIRKFFAGGV CRTNVQLPGK VVVITGANTG IGKETARELA SRGARVYIAC RDVLKGESAA SEIRVDTKNS QVLVRKLDLS DTKSIRAFAE GFLAEEKQLH ILINNAGVMM CPYSKTADGF ETHLGVNHLG HFLLTYLLLE RLKVSAPARV VNVSSVAHHI GKIPFHDLQS EKRYSRGFAY CHSKLANVLF TRELAKRLQG TGVTTYAVHP GVVRSELVRH SSLLCLLWRL FSPFVKTARE GAQTSLHCAL AEGLEPLSGK YFSDCKRTWV SPRARNNKTA ERLWNVSCEL LGIRWE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.