Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001182232.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 8490 |
| Name | RGS5 / Regulator of G-protein signaling 5 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | RGS5 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |