Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rhomboid-related protein 1
Artikelnummer. p-7153402
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16094500
Marke: enQuireBio™ QP6607ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rhomboid-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060291.2
Gen-ID (Entrez) 54933
Name Rhomboid-related protein 1
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RHBDL2
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MNLNMGREMK EELEEEEKMR EDGGGKDRAK SKKVHRIVSK WMLPEKSRGT YLERANCFPP PVFIISISLA ELAVFIYYAV WKPQKQWITL DTGILESPFI YSPEKREEAW RFISYMLVHA G
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.