Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonuclease P protein subunit p20 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_005828.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 10248 |
| Name | Ribonuclease P protein subunit p20 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | POP7 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |