Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
Artikelnummer. 16062751
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16062751 100 μg 100 Mikrogramm
16072751 10 μg 10 Mikrogramm
16012761 50 μg 50 Mikrogramm
16092751 200 μg 200 Mikrogramm
16002761 500 μg 500 Mikrogramm
16082751 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16062751
Marke: enQuireBio™ QP8116ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonucleoprotein PTB-binding 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060681.2
Gen-ID (Entrez) 55225
Name Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RAVER2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz AAAAGDGGGE GGAGLGSAAG LGPGPGLRGQ GPSAEAHEGA PDPMPAALHP EEVAARLQRM QRELSNRRKI LVKNLPQDSN CQEVHDLLKD YDLKYCYVDR NKRTAFVTLL NGEQAQNAIQ MFHQYSFRGK DLIVQLQPTD ALLCITNVPI SFTSEEFEEL VRAYGNIERC FLVYSEVTGH SKGYGFVEYM KKDFAAKARL ELLGRQLGAS ALFAQWMDVN LLASELIHSK CLCIDKLPSD YRDSEELLQI FSSVHKPVFC QLAQDEGSYV GGFAVVEYST AEQAEEVQQA ADGMTIKGSK VQVSFCAPGA PGRSTLAALI AAQRVMHSNQ KGLLPEPNPV QIMKSLNNPA MLQVLLQPQL CGRAVKPAVL GTPHSLPHLM NPSISPAFLH LNKAHQSSVM GNTSNLFLQN LSHIPLAQQQ LMKFENIHTN NKPGLLGEPP AVVLQTALGI GSVLPLKKEL GHHHGEAHKT SSLIPTQTTI TAGMGMLPFF PNQHIAGQAG PGHSNTQEKQ PATVGMAEGN FSGSQPYLQS FPNLAAGSLL VGHHKQQQSQ PKGTEISSGA ASKNQTSLLG EPPKEIRLSK NPYLNLASVL PSVCLSSPAS KTTLHKTGIA SSILDAISQG SESQHALEKC IAYSPPFGDY AQVSSLRNEK RGSSYLISAP EGGSVECVDQ HSQGTGAYYM ETYLKKKRVY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.