Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RING finger protein 11 Protein
Artikelnummer. 16068191
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16068191 100 μg 100 Mikrogramm
16078191 10 μg 10 Mikrogramm
16018201 50 μg 50 Mikrogramm
16098191 200 μg 200 Mikrogramm
16008201 500 μg 500 Mikrogramm
16088191 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16068191
Marke: enQuireBio™ QP9370ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RING finger protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055187.1
Gen-ID (Entrez) 26994
Name RING finger protein 11 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RNF11
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz GNCLKSPTSD DISLLHESQS DRASFGEGTE PDQEPPPPYQ EQVPVPVYHP TPSQTRLATQ LTEEEQIRIA QRIGLIQHLP KGVYDPGRDG SEKKIRECVI CMMDFVYGDP IRFLPCMHIY HLDCIDDWLM RSFTCPSCME PVDAALLSSY ETN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.