Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RING finger protein 11 Protein
Artikelnummer. p-7155707
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16078191
Marke: enQuireBio™ QP9370ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RING finger protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055187.1
Gen-ID (Entrez) 26994
Name RING finger protein 11 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RNF11
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz GNCLKSPTSD DISLLHESQS DRASFGEGTE PDQEPPPPYQ EQVPVPVYHP TPSQTRLATQ LTEEEQIRIA QRIGLIQHLP KGVYDPGRDG SEKKIRECVI CMMDFVYGDP IRFLPCMHIY HLDCIDDWLM RSFTCPSCME PVDAALLSSY ETN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.