Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNA binding protein fox-1 homolog 2 Protein
Artikelnummer. p-7153377
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16094350
Marke: enQuireBio™ QP6587ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RNA binding protein fox-1 homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001026865.1
Gen-ID (Entrez) 23543
Name RNA binding protein fox-1 homolog 2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RBFOX2
Proteinlänge Full Length of Isoform 10
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MEKKKMVTQG NQEPTTTPDA MVQPFTTIPF PPPPQNGIPT EYGVPHTQDY AGQTGEHNLT LYGSTQAHGE QSSNSPSTQN GSLTTEGGAQ TDGQQSQTQS SENSESKSTP KRLHVSNIPF RFRDPDLRQM FGQFGKILDV EIIFNERGSK GFGFVTFENS ADADRAREKL HGTVVEGRKI EVNNATARVM TNKKMVTPYA NGWKLSPVVG AVYGPELYAA SSFQADVSLG NDAAVPLSGR GGINTYIPLI SLPLVPGFPY PTAATTAAAF RGAHLRGRGR TVYGAVRAVP PTAIPAYPGV VYQDGFYGAD LYGGYAAYRY AQPATATAAT AAAAAAAAYS DGYGRVYTAD PYHALAPAAS YGVGAVASLY RGGYSRFAPY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.