Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RuvB-like 2 Protein
Artikelnummer. 16053841
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16053841 100 μg 100 Mikrogramm
16063841 10 μg 10 Mikrogramm
16003851 50 μg 50 Mikrogramm
16083841 200 μg 200 Mikrogramm
16093841 500 μg 500 Mikrogramm
16073841 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16053841
Marke: enQuireBio™ QP8295ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RuvB-like 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001308120.1
Gen-ID (Entrez) 10856
Name RuvB-like 2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RUVBL2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz ATVTATTKVP EIRDVTRIER IGAHSHIRGL GLDDALEPRQ ASQGMVGQLA ARRAAGVVLE MIREGKIAGR AVLIAGQPGT GKTAIAMGMA QALGPDTPFT AIAGSEIFSL EMSKTEALTQ AFRRSIGVRI KEETEIIEGE VVEIQIDRPA TGTGSKVGKL TLKTTEMETI YDLGTKMIES LTKDKVQAGD VITIDKATGK ISKLGRSFTR ARDYDAMGSQ TKFVQCPDGE LQKRKEVVHT VSLHEIDVIN SRTQGFLALF SGDTGEIKSE VREQINAKVA EWREEGKAEI IPGVLFIDEV HMLDIESFSF LNRALESDMA PVLIMATNRG ITRIRGTSYQ SPHGIPIDLL DRLLIVSTTP YSEKDTKQIL RIRCEEEDVE MSEDAYTVLT RIGLETSLRY AIQLITAASL VCRKRKGTEV QVDDIKRVYS LFLDESRSTQ YMKEYQDAFL FNELKGETMD TS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.