missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human S-arrestin Protein

Artikelnummer. 16088211
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16088211

Marke: enQuireBio™ QP9381ye500ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S-arrestin, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_000532.2
Gen-ID (Entrez) 6295
Name S-arrestin Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SAG
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MAASGKTSKS EPNHVIFKKI SRDKSVTIYL GNRDYIDHVS QVQPVDGVVL VDPDLVKGKK VYVTLTCAFR YGQEDIDVIG LTFRRDLYFS RVQVYPPVGA ASTPTKLQES LLKKLGSNTY PFLLTFPDYL PCSVMLQPAP QDSGKSCGVD FEVKAFATDS TDAEEDKIPK KSSVRLLIRK VQHAPLEMGP QPRAEAAWQF FMSDKPLHLA VSLNKEIYFH GEPIPVTVTV TNNTEKTVKK IKAFVEQVAN VVLYSSDYYV KPVAMEEAQE KVPPNSTLTK TLTLLPLLAN NRERRGIALD GKIKHEDTNL ASSTIIKEGI DRTVLGILVS YQIKVKLTVS GFLGELTSSE VATEVPFRLM HPQPEDPAKE SYQDANLVFE EFARHNLKDA GEAEEGKRDK NDVDE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt