Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S-arrestin Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000532.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 6295 |
| Name | S-arrestin Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | SAG |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |