Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Saitohin Protein
Artikelnummer. p-7153565
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16085470 10 μg 10 Mikrogramm
16025480 50 μg 50 Mikrogramm
16075470 100 μg 100 Mikrogramm
16005480 200 μg 200 Mikrogramm
16015480 500 μg 500 Mikrogramm
16095470 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16085470
Marke: enQuireBio™ QP6736ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Saitohin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001007533.1
Gen-ID (Entrez) 246744
Name Saitohin Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol STH
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MSEGGGQVSC IFAAPTRLCR WPALIECGVN LTQPLCEWMI QVARDRTLSL AWEVASLLTL SSSEVGLEGV GTIWPSSYSS EESSRNGAEQ GRQLSIEGPF QGQNCPSHPA AALPLPMRGE SQATSCQV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.