Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Saitohin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Saitohin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6736-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16075470
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001007533.1
Saitohin Protein
Research Use Only
STH
Recombinant Protein
E. coli
MSEGGGQVSC IFAAPTRLCR WPALIECGVN LTQPLCEWMI QVARDRTLSL AWEVASLLTL SSSEVGLEGV GTIWPSSYSS EESSRNGAEQ GRQLSIEGPF QGQNCPSHPA AALPLPMRGE SQATSCQV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
246744
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol