Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCAN domain-containing protein 1
Artikelnummer. p-7153455
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16074820 10 μg 10 Mikrogramm
16014830 50 μg 50 Mikrogramm
16064820 100 μg 100 Mikrogramm
16094820 200 μg 200 Mikrogramm
16004830 500 μg 500 Mikrogramm
16084820 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16074820
Marke: enQuireBio™ QP6651ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SCAN domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057642.1
Gen-ID (Entrez) 51282
Name SCAN domain-containing protein 1
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SCAND1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MAATEPILAA TGSPAAVPPE KLEGAGSSSA PERNCVGSSL PEASPPAPEP SSPNAAVPEA IPTPRAAASA ALELPLGPAP VSVAPQAEAE ARSTPGPAGS RLGPETFRQR FRQFRYQDAA GPREAFRQLR ELSRQWLRPD IRTKEQIVEM LVQEQLLAIL PEAARARRIR RRTDVRITG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.