Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDF2 Protein
Artikelnummer. p-7153462
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16094860 10 μg 10 Mikrogramm
16034870 50 μg 50 Mikrogramm
16084860 100 μg 100 Mikrogramm
16014870 200 μg 200 Mikrogramm
16024870 500 μg 500 Mikrogramm
16004870 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16094860
Marke: enQuireBio™ QP6657ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SDF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_008854.2
Gen-ID (Entrez) 6388
Name SDF2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SDF2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz SSLGVVTCGS VVKLLNTRHN VRLHSHDVRY GSGSGQQSVT GVTSVDDSNS YWRIRGKSAT VCERGTPIKC GQPIRLTHVN TGRNLHSHHF TSPLSGNQEV SAFGEEGEGD YLDDWTVLCN GPYWVRDGEV RFKHSSTEVL LSVTGEQYGR PISGQKEVHG MAQPSQNNYW KAMEGIFMKP SELLKAEAHH AEL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.