missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Secretory phospholipase A2 receptor Protein

Artikelnummer. p-7154280
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16089720 20 μg 20 Mikrogramm
16099720 50 μg 50 Mikrogramm
16079720 100 μg 100 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16089720

Marke: enQuireBio™ QP7606ma20ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Secretory phospholipase A2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001007268.1
Gen-ID (Entrez) 22925
Name Secretory phospholipase A2 receptor Protein
Menge 20 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PLA2R1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Mammal
Proteinmarkierung His
Sequenz EEKTWHEALR SCQADNSALI DITSLAEVEF LVTLLGDENA SETWIGLSSN KIPVSFEWSN DSSVIFTNWH TLEPHIFPNR SQLCVSAEQS EGHWKVKNCE ERLFYICKKA GHVLSDAESG CQEGWERHGG FCYKID
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.