Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Septin-9 GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18383849 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18383849 10 μg 10 Mikrogramm
18353939 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18383849
Marke: Novus Biologicals™ H00010801P0110ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10801
Molekulargewicht 87.89 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias AF17q25, FLJ75490, KIAA0991Ov/Br septin, MLL septin-like fusion protein, MLL septin-like fusion protein MSF-A, MSF1NAPB, MSFMLL septin-like fusion, Ovarian/Breast septin, PNUTL4, SeptD1, septin 9, Septin D1, septin-9, SINT1
Gensymbol SEPT9
Forschungskategorie Cell Cycle and Replication
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Septin-9